missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Micro cellules rectangulaires en quartz d’absorption avec couvercle en PTFE

Numéro de catalogue. 14958135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
14958135 500 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14958135 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 14958135

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ajustez des supports standard pour cellules de spectrophotomètre

  • Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
  • Cellules rectangulaires de 10 mm de longueur de chemin
  • Réduire l’utilisation de réactifs avec des microcellules
  • Fenêtres en quartz pour la transmission de l’ultraviolet lointain à travers l’infrarouge

Spécifications

Catégorie Cellule à microabsorption
Capacité (métrique) 500 μL
Matériau Quartz
Matériau du bouchon PTFE
Largeur (métrique) intérieure 2mm
Comprend Deux fenêtres transparentes, deux fenêtres noires
Quantité 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Longueur du trajet optique 10 mm
Gamme de longueurs d’ondes 200 à 2500 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Support de cellule pour spectrophotomètre standard
Largeur (métrique) 12.5 mm
À utiliser avec (application) Transmission de l’ultraviolet lointain à travers l’infrarouge
Forme Rectangle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats