missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Aligneur d’espace pour lanceuse de gel vertical FB-GC10-1

Numéro de catalogue. FBGC1015
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de coulage en gel Owl JGC-4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement)
FBGC1015 Système de coulage en gel Owl JGC-4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FBGC1015 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur JG4 PL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Aligneur d’espace pour utilisation avec le lanceur gel vertical FB-GC10-1

Ça vient en paquet de trois.

  • Dimensions : 10L × 10cmW

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Système de coulage en gel Owl JGC-4
Catégorie Aligneur d’espacement
Dimensions du gel 10 x 10 cm
Longueur (impériale) du gel 3,9 po.
Longueur (métrique) du gel 10 cm
Largeur (impériale) du gel 3,9 po.
Largeur (métrique) du gel 10 cm