missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisher Scientific™ Kit universel de déversement
Description
- Le sorbant universel élimine les incertitudes — , c’est sécuritaire pour tous les produits chimiques sauf l’acide fluorhydrique
- Le kit absorbe 2,5 gal. (10 L)
- Contient 2,5 lb. (1,1 kg) de sorbant universel
- Chacun de 4 × pieds 14 × 1 po. (10,2 × 35,6 2,5 × cm) d’oreiller de laboratoire (également disponible séparément) absorbe 0,22 gal. (750 mL)
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 2,5 gallons |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Catégorie | Kit universel de déversement |
| À utiliser avec (application) | Sécuritaire pour tous les produits chimiques sauf l’acide fluorhydrique |
| Comprend | Un carton de super sorbent, six oreillers, deux serviettes, une paire de lunettes de protection, des gants en nitrile et des bottes en latex, un sac d’élimination, une feuille d’instructions universelle |