missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Hydromètres de densité spécifique

Numéro de catalogue. 11520A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
ASTM E100, ASTM E126
Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126
Incrément:
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
Longueur (métrique):
160 mm
165 mm
170 mm
180 mm
185 mm
275 mm
285 mm
290 mm
305 mm
310 mm
Plage de gravité spécifique:
0,650 à 1,000
0,700 à 0,800
0,700 à 0,810
0,800 à 0,900
0,800 à 0,910
0,900 à 1,000
1 000 à 1 220
1 000 à 1 225
1 000 à 1 600
1 000 à 2 000
1 200 à 1 420
1 200 à 1 425
1 400 à 1 620
1 400 à 1 625
1 600 à 1 820
34 product options available for selection
Product selection table with 34 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Certifications/Conformité Incrément Longueur (métrique) Plage de gravité spécifique
11520A ASTM E100, ASTM E126 0.002 305 mm 1 000 à 1 220
11510A ASTM E100, ASTM E126 0.001 310 mm 0,700 à 0,810
11510B ASTM E100, ASTM E126 0.001 310 mm 0,800 à 0,910
11510C ASTM E100, ASTM E126 0.001 305 mm 0,900 à 1,000
11510CC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.001 305 mm 0,900 à 1,000
11510D ASTM E100, ASTM E126 0.005 305 mm 0,650 à 1,000
11510BC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.001 310 mm 0,800 à 0,910
11512A ASTM E100, ASTM E126 0.002 180 mm 0,700 à 0,800
11510DC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.005 305 mm 0,650 à 1,000
11512AC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.002 180 mm 0,700 à 0,800
11512B ASTM E100, ASTM E126 0.002 170 mm 0,800 à 0,900
11512C ASTM E100, ASTM E126 0.002 180 mm 0,900 à 1,000
11512CC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.002 180 mm 0,900 à 1,000
11512BC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.002 170 mm 0,800 à 0,900
11512D ASTM E100, ASTM E126 0.01 165 mm 0,650 à 1,000
11520AC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.002 305 mm 1 000 à 1 220
11520B ASTM E100, ASTM E126 0.002 275 mm 1 200 à 1 420
11520D ASTM E100, ASTM E126 0.002 290 mm 1 600 à 1 820
11520CC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.002 285 mm 1 400 à 1 620
11520DC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.002 290 mm 1 600 à 1 820
11520E ASTM E100, ASTM E126 0.01 305 mm 1 000 à 2 000
11520C ASTM E100, ASTM E126 0.002 285 mm 1 400 à 1 620
11520BC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.002 275 mm 1 200 à 1 420
11520EC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.01 305 mm 1 000 à 2 000
11520FC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.005 290 mm 1 000 à 1 600
11520F ASTM E100, ASTM E126 0.005 290 mm 1 000 à 1 600
11522A ASTM E100, ASTM E126 0.005 185 mm 1 000 à 1 225
11522AC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.005 185 mm 1 000 à 1 225
11522B ASTM E100, ASTM E126 0.005 160 mm 1 200 à 1 425
11522C ASTM E100, ASTM E126 0.005 160 mm 1 400 à 1 625
11522BC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.005 160 mm 1 200 à 1 425
11522CC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.005 160 mm 1 400 à 1 625
11522D ASTM E100, ASTM E126 0.02 165 mm 1 000 à 2 000
11522DC Certificat à 3 points, ASTM E100, ASTM E126 0.02 165 mm 1 000 à 2 000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 34 options available.
34 options
Numéro de catalogue. 11520A
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Mesurez la densité spécifique réelle des liquides.

Mesurez la densité spécifique réelle des liquides.

  • Bulbes et tiges résistants aux produits chimiques
  • Profilé pour éviter d’emprisonner les bulles d’air
  • Avec un dispositif directionnel qui arrête l’instrument avec la balance tournée vers l’utilisateur pour des lectures plus pratiques et plus précises

Order Info

Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.

Compliance

Atteindre ou dépasser ASTM™ E 100 pour la précision, ASTM E 126 pour l’étalonnage

Spécifications

Quantité Caisse de 1
Catégorie Hydromètre de densité spécifique
Incrément 0.002
Certifications/Conformité ASTM E100, ASTM E126
Longueur (métrique) 305 mm
À utiliser avec (équipement) Cylindre en verre borosilicate de 300 mL
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Mesurer la densité spécifique réelle des liquides plus lourds que l’eau
Plage de gravité spécifique 1 000 à 1 220
Volume (métrique) 250 mL