missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Densité spécifique de précision de 150 à 185 mm de longueur

Numéro de catalogue. 11556D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Certifications/Conformité:
Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Longueur (métrique):
150 mm
160 mm
165 mm
170 mm
172 mm
175 mm
185 mm
Plage de gravité spécifique:
0,700 à 0,770
0,760 à 0,830
0,820 à 0,890
0,880 à 0,950
0,940 à 1,010
1 000 à 1 070
1 600 à 1 670
1,060 à 1,130
1,120 à 1,190
1,180 à 1,250
1,240 à 1,310
1,300 à 1,370
1,360 à 1,430
1,420 à 1,490
1,480 à 1,550
1,540 à 1,610
1,660 à 1,730
1,720 à 1,790
1,780 à 1,850
1,840 à 1,920
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Certifications/Conformité Longueur (métrique) Plage de gravité spécifique
11556D NIST, ASTM E100, ASTM E126 170 mm 0,880 à 0,950
11556GC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 150 mm 1,060 à 1,130
11556BC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 160 mm 0,760 à 0,830
11556FC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 150 mm 1 000 à 1 070
11556DC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 170 mm 0,880 à 0,950
11556CC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 160 mm 0,820 à 0,890
11556EC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 165 mm 0,940 à 1,010
11556JC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 160 mm 1,180 à 1,250
11556R NIST, ASTM E100, ASTM E126 165 mm 1 600 à 1 670
11556NC Certificat à 3 points, NIST, ASTM E100, E126 175 mm 1,420 à 1,490
11556S NIST, ASTM E100, ASTM E126 165 mm 1,660 à 1,730
11556T NIST, ASTM E100, ASTM E126 165 mm 1,720 à 1,790
11556V NIST, ASTM E100, ASTM E126 165 mm 1,840 à 1,920
11556U NIST, ASTM E100, ASTM E126 165 mm 1,780 à 1,850
11556A NIST, ASTM E100, ASTM E126 160 mm 0,700 à 0,770
11556C NIST, ASTM E100, ASTM E126 160 mm 0,820 à 0,890
11556B NIST, ASTM E100, ASTM E126 160 mm 0,760 à 0,830
11556E NIST, ASTM E100, ASTM E126 165 mm 0,940 à 1,010
11556F NIST, ASTM E100, ASTM E126 170 mm 1 000 à 1 070
11556G NIST, ASTM E100, ASTM E126 175 mm 1,060 à 1,130
11556H NIST, ASTM E100, ASTM E126 170 mm 1,120 à 1,190
11556J NIST, ASTM E100, ASTM E126 160 mm 1,180 à 1,250
11556K NIST, ASTM E100, ASTM E126 185 mm 1,240 à 1,310
11556L NIST, ASTM E100, ASTM E126 172 mm 1,300 à 1,370
11556M NIST, ASTM E100, ASTM E126 170 mm 1,360 à 1,430
11556N NIST, ASTM E100, ASTM E126 175 mm 1,420 à 1,490
11556P NIST, ASTM E100, ASTM E126 170 mm 1,480 à 1,550
11556Q NIST, ASTM E100, ASTM E126 170 mm 1,540 à 1,610
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Numéro de catalogue. 11556D

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Nécessite un volume liquide de 140 mL pour l’immersion.

Utilisé lorsqu’un haut degré de précision est requis dans les relevés de l’hydromètre

  • Marqués de façon permanente avec des numéros de série individuels
  • La précision répond ou dépasse ASTM les spécifications E 100
  • Étalonné selon ASTM les spécifications E 126
  • Avec des divisions de 0,001
  • Utilisez le cylindre 08-530E, disponible séparément

Order Info

Un certificat d’étalonnage est disponible; il suffit d’ajouter la lettre C à la fin du numéro de catalogue lors de la commande.

Certifications

Un certificat est fourni pour indiquer la traçabilité aux normes fournies par NIST™.

Spécifications

Catégorie Precision Specific Gravity Hydrometer
Incrément 0.001
Certifications/Conformité NIST, ASTM E100, ASTM E126
Longueur (métrique) 170 mm
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Mesurer la densité spécifique réelle des liquides plus légers que l’eau
Plage de gravité spécifique 0,880 à 0,950
Volume (métrique) 140 mL