missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ accumet™ ISE semi-cellules à semi-conducteurs solides, sans mercure : fluorure, connecteur BNC
Description
Pour la détermination du fluorure.
- Plage de pH : 5-9
- Matériau : Époxy
- Type de connecteur : BNC
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Solid-state Half Cell ISEs |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C to 80°C |
| Matériau | Époxy |
| À utiliser avec (application) | Détermination de la concentration de fluorure dans l’eau/eaux usées, les gaz de cheminée, les explosifs, les bains de gravure, la biorecherche, les boissons, les détergents |
| Types de connecteurs | BNC |
| Plage de pH | 5 à 9 |