missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ accumet™ Sondes de conductivité sans mercure : deux cellules

Numéro de catalogue. 13620161
Modifier l'affichage
Click to view available options
Constante de cellule:
0,1 cm-1
1 cm -1
10 cm-1
Plages de mesure:
0,5 à 200 μS/cm
10 à 2000 μS/cm
1000 à 200 000 μS/cm
Matériau:
Verre
Époxy
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Constante de cellule Plages de mesure Matériau
13620161 0,1 cm-1 0,5 à 200 μS/cm Époxy
13620155 1 cm -1 10 à 2000 μS/cm Verre
13620156 0,1 cm-1 0,5 à 200 μS/cm Verre
13620157 10 cm-1 1000 à 200 000 μS/cm Verre
13620160 1 cm -1 10 à 2000 μS/cm Époxy
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 13620161 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 13 620 161

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exige

Sonde ATC séparée pour les relevés compensés par la température.

Pour utilisation avec des compteurs de laboratoire AR60, AR50, AR20, AB30 et des compteurs portables AP65

La taille compacte unique de la cellule de type immersion est la même qu'une électrode—de pH typique, permettant une utilisation dans un support d'électrode standard.

  • Types à deux cellules avec corps en verre ou époxy
  • Connecteurs à double broche
  • Constantes cellulaires de 0,1, 1,0 ou 10,0 cm-1

Spécifications

Constante de cellule 0,1 cm-1
À utiliser avec (équipement) AR60, AR50, AR20, AB30 mètres
Types de connecteurs 2 broches
Catégorie Sonde de conductivité
Matériau Époxy
Plages de mesure 0,5 à 200 μS/cm
Méthode de stockage Immersion dans de l’eau désionisée
Sonde 2 cellules de conductivité