missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Étiquette d’extincteur : vinyle, noir/bleu/rouge sur fond blanc, 1,5 po de haut x 6 po de largeur

Numéro de catalogue. 19110216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x P):
1,5 x 6 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Dimensions (L x P)
19110216 1,5 x 6 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19110216 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 95227

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Vinyle, Noir/Bleu/Rouge sur Blanc, 1,5 po H x 6 po H : Vinyle à haute brillance, durable, flexible avec un adhésif acrylique permanent sensible à la température froide et à la pression

  • Bonne résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
  • Durabilité moyenne en extérieur : 8 à 10 ans

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ANSI Z53.1-1967; ANSI Z535-2006; OSHA 1910.145
Aperçu général Étiquette
Type d’adhésif Acrylique permanent, Auto-adhésif
Couleur Noir/Bleu/Rouge sur fond blanc
Finition Gloss
Format Étiquette
Matériau Vinyle
Côtés à imprimer Impression sur une face
Type de produit Étiquette
Langues Anglais
Quantité 6/Carte
Forme Rectangle
Dimensions (impériale) 6 x 1,5 po. (W x H)
Dimensions (L x P) 1,5 x 6 po.
Largeur (impériale) 6 in
Hauteur (impériale) 1,5 in
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats