missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips
GREENER_CHOICE

Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette.

$327.80 - $428.79

Spécifications

Description For 25 or 50mL Finnitip Stepper tips
For Use With FinnTip Stepper Tip (25, 50 mL)
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Sterility Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Sterility Prix Quantity & Availability  
21377162
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9420300
Non-sterile
paquet de 10 chaque for $428.79
Il en reste null
 
21377163
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
9420310
Sterile
paquet de 5 chaque for $327.80
Il en reste null
 
Description

Description

Combine these Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette Adapters for 25 and 50mL tips with your pipette. Choose sterile or nonsterile.

Spécifications

Spécifications

For 25 or 50mL Finnitip Stepper tips
FinnTip Stepper Tip (25, 50 mL)
Videos
FDS
Documents

Documents