missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Pipettes multicanaux F1

Description
Obtenez des performances optimales et un confort ergonomique grâce à ces Pipettes multicanaux F1. Disponible en modèles 8, 12 ou 16 canaux; Choisissez parmi une vaste sélection de Finntip pointes de pipette pour des résultats optimaux.
Obtenez des performances et une ergonomie optimales grâce au Finnpipette™ système F1, qui offre des performances avec précision, le tout dans un design léger qui maximise le confort de l’utilisateur et réduit la tension. C'est le système idéal pour les applications utilisant des réactifs coûteux et des échantillons précieux.
Depuis des décennies, les Thermo Scientific Finnpipette systèmes de pipetage offrent une productivité et une ergonomie inégalées dans des milliers de laboratoires et d’applications à travers le monde.
Finnpipette F1 : Tout ce que vous voulez dans votre pipette
quotidienne Ergonomically In-touch
Conception légère combinée à faible piston, fixation de pointe et forces d’éjection aide à réduire le risque de RSI
Ajustement
silencieux et sans effort Profitez du nouveau mécanisme d’ajustement de volume silencieux et plus léger avec plus de 50% de forces inférieures comparé aux modèles précédents.
Verrouillage
de volume sécurisé Le réglage de volume sécurisé empêche les dérives de volume indésirables pendant le fonctionnement. Il suffit de soulever la ventouse pour régler le volume et d’appuyer vers le bas pour qu’elle se verrouille en place avec un minimum d’effort.
Confort
réglable Le repose-doigts ajustable 120° pour le confort – de l’opérateur droit et gaucher permet à la main de se détendre pendant les cycles de pipette.
–Super Blow-out
Augmentation de 150% de la suralimentation d’air pour assurer une livraison efficace des micro-volumes et prévenir l’action capillaire dans les modèles de 50 μL et moins.
Large sélection de Finntip pointes de pipette Les
pointes Finntips sont conçues et fabriquées spécialement pour les Finnpipette modèles, permettant une performance, une précision et une exactitude optimales.
Marqué
CE La Finnpipette pipette F1, ainsi que les pointes compatibles Finntip , sont marquées CE conformément à la directive IVD en Europe.
Garantie
de 5 ans avec inscription en ligne pratique, et cela peut varier selon le pays.
Apprenez-en plus sur la famille complète Finnpipette >
Finnpipette F1 : Tout ce que vous voulez dans votre pipette
quotidienne Ergonomically In-touch
Conception légère combinée à faible piston, fixation de pointe et forces d’éjection aide à réduire le risque de RSI
Ajustement
silencieux et sans effort Profitez du nouveau mécanisme d’ajustement de volume silencieux et plus léger avec plus de 50% de forces inférieures comparé aux modèles précédents.
Verrouillage
de volume sécurisé Le réglage de volume sécurisé empêche les dérives de volume indésirables pendant le fonctionnement. Il suffit de soulever la ventouse pour régler le volume et d’appuyer vers le bas pour qu’elle se verrouille en place avec un minimum d’effort.
Confort
réglable Le repose-doigts ajustable 120° pour le confort – de l’opérateur droit et gaucher permet à la main de se détendre pendant les cycles de pipette.
–Super Blow-out
Augmentation de 150% de la suralimentation d’air pour assurer une livraison efficace des micro-volumes et prévenir l’action capillaire dans les modèles de 50 μL et moins.
Large sélection de Finntip pointes de pipette Les
pointes Finntips sont conçues et fabriquées spécialement pour les Finnpipette modèles, permettant une performance, une précision et une exactitude optimales.
Marqué
CE La Finnpipette pipette F1, ainsi que les pointes compatibles Finntip , sont marquées CE conformément à la directive IVD en Europe.
Garantie
de 5 ans avec inscription en ligne pratique, et cela peut varier selon le pays.
Apprenez-en plus sur la famille complète Finnpipette >
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Finntip 300, Filtre 300, Flex 300, Flex Filtre 300 |
| Aperçu général | Finnpipette F1 |
| Couleur | Orange |
| Nombre de canaux | 8 |
| Volume (métrique) | 30 à 300 μL |
| Incrément | 1 μL |