missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Tache B de Field

Numéro de catalogue. AAA1857818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1857818 50g
AAA1857809 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1857818 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1857818
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 17372-87-1 | C20H6Br4Na2O5 | 691,86 g/mol

Utilisé pour tacher les traces de sang afin d’identifier les parasites paludiques

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 17372-87-1

Spécifications

Quantité 50g
Type de produit Coloration

RUO – Usage réservé à la recherche