missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ferrous Ammonium Sulfate, 0.00282 N (0.00282 M), 1 mL = 0.1 mg Cl2, Ricca Chemical
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ferrous Ammonium Sulfate |
| CAS | 7783-85-9 |
| Équivalent | 1 mL = 0.1mg Cl2 |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Quantité | 4 L |
| Notes sur la concentration ou la composition | 0.00282N,0.00282M |