missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitro ferrique nonahydrate ACS MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19404680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19404680 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. ICN19404680 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219404680

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

ACS grade Ferric nitrate nonahydrate for research or further manufacturing use.

Identifiants chimiques

CAS 7782-61-8
Formule moléculaire FeH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 403.99
Numéro MDL MFCD00149708
Clé InChI SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
Nom de l’IUPAC Trinitrate non ahydraté de fer(3+)
SOURIRES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ferric Nitrate
Nom Remarque Nonahydrate
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Poids de formule 404.02
Pourcentage de pureté 99.2%
Niveau ACS