missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure ferrique, 1% (v/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 01213119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01213119 500 mL
01213130 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01213119 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R3108000500C

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Point d’ébullition Environ 100 °C
Nom ou substance chimique Ferric Chloride Solution
Point de fusion Environ 0 °C
Couleur Jaune-Orangé foncé
CAS % maximal 0.09%, 0.99%, 98.91%
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
CAS % minimum 0.09%, 0.99%, 98.91%
Pourcentage de pureté 1% W/V
Niveau Laboratoire
Emballage Bouteille en verre ambré de 500 mL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
ShelfLife 12 mois