missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SfiI (10 U/μL)

Numéro de catalogue. FERER1821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 000 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERER1821 1 000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERER1821 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER1821

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Coupé aux sites GGCCNNNN^NGGCC avec l’enzyme de restriction SfiI, qui fonctionne mieux à 50 °C dans le tampon G.

ADN Ad2 digéré avec SfiI, 0,7% d’agarose, 3 sites de clivage

Les endonucléases de restriction conventionnelles constituent un vaste ensemble d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. De plus, le tampon universel Tango est fourni pour faciliter la double digestion. Toutes les enzymes présentent une activité de 100% dans les conditions tampons et réactions recommandées. Pour assurer une performance constante, les Thermo Scientific tampons de réaction enzymatique de restriction contiennent des BSA prémélangés, ce qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants présents dans les préparations d’ADN.

Faits saillants

  • Qualité supérieure - contrôle de qualité rigoureux et procédé de fabrication leader dans l’industrie
  • Système tampon à cinq tampons codé par couleur pratique
  • Inclut un tampon universel Tango pour la double digestion
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection des spécificités des endonucléases de restriction

Spécifications

Concentration 10 U/μL
Sensibilité à la méthylation CpG sensible à la méthylation, Pas sensible à la méthylation du CpG, Pas sensible à la méthylation du barrage
Enzyme SfiI
Tampon compatible Tampon 10X G
Sensible à l’inactivation par la chaleur Non
Température de réaction optimale 50 °C
ER de type IIS Non
Quantité 1 000 unités
Type de produit Restriction Enzyme
Catégorie de recherche Clonage traditionnel

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.