missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Amorce hexamère aléatoire

Numéro de catalogue. FERSO142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERSO142 120 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERSO142 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SO142
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific L'amorce hexamère aléatoire est un mélange d'hexanucléotides aléatoires simple brin avec des extrémités hydroxyle de 5' et 3'.

Thermo Scientific L'amorce hexamère aléatoire est un mélange d'hexanucléotides aléatoires simple brin avec des extrémités hydroxyle de 5' et 3'. L’amorce est fournie sous forme de solution aqueuse concentrée 20X prête à l’emploi (24 μg à 100 μM).

Applications
• Synthèse
• d’ADNā RT-qPCR•
RT-PCR

Produits
apparentés Amorce Oligo(dT)18 (Cat. Non. SO131)
Ancré Oligo(dT)20 (Cat. Non. 12577011)

Spécifications

Type de produit Introduction
Contenu et stockage • Amorce hexamère aléatoire (120 μL à 0,2 μg/μL)

Conserver à –20 °C.
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Concentration 0,2 μg/μL
Primer Hexamère aléatoire
Quantité 120 μL
À utiliser avec (application) Synthèse de l’ADNc
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.