missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Eau, sans nucléase
Description
L’eau sans nucléase est déionisée et l’eau sans nucléase filtrée par membrane à 0,22 μm. C’est idéal pour tous les .
Idéal pour toutes les applications en biologie moléculaire.
- Exempt d’endo-, exodésoxyribonucléases, ribonucléases et phosphatases
Spécifications
Spécifications
| pH | 7.6 |
| Niveau | Biologie moléculaire |
| Emballage | Flacon |
| Traitement(s) | Non traité par DEPC |
| Quantité | 4 x 1.25 mL |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.