Learn More
Thermo Scientific™ NmuCI (Tsp45I) (10 U/μL)
Description
ADN lambda digéré avec NmuCI (Tsp45I), 1,4% d’agarose, 81 sites de clivage
Les endonucléases de restriction conventionnelles constituent un vaste ensemble d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. De plus, le tampon universel Tango est fourni pour faciliter la double digestion. Toutes les enzymes présentent une activité de 100% dans les conditions tampons et réactions recommandées. Pour assurer une performance constante, les Thermo Scientific tampons de réaction enzymatique de restriction contiennent des BSA prémélangés, ce qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants présents dans les préparations d’ADN.
Faits saillants
- Qualité supérieure - contrôle de qualité rigoureux et procédé de fabrication leader dans l’industrie
- Système tampon à cinq tampons codé par couleur pratique
- Inclut un tampon universel Tango pour la double digestion
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection des spécificités des endonucléases de restriction
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 10 U/μL |
| Sensibilité à la méthylation | CpG sensible à la méthylation, Pas sensible à la méthylation du barrage, Non sensible à la méthylation du DCM |
| Enzyme | NmuCI (Tsp45I) |
| Tampon compatible | Tampon 10X R |
| Sensible à l’inactivation par la chaleur | Oui |
| Température de réaction optimale | 37 °C |
| ER de type IIS | Non |
| Quantité | 200 unités |
| Type de produit | Restriction Enzyme |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.