missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ ADN génomique Jurkat

Numéro de catalogue. FERSD1111
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERSD1111 15 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERSD1111 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SD1111

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez cet ADN génomique humain pur comme témoin pour l’analyse de la méthylation de l’ADN, la construction de bibliothèques d’ADN génomique, la PCR et le blotting du Sud.

L’ADN génomique Jurkat est l’ADN génomique masculin humain provenant des cellules Jurkat. L’ADN génomique a été isolé à partir de cellules Jurkat E6.1 (leucémie aiguë humaine, clone E6.1) et poussé jusqu’à la confluence dans des milieux RPMI complétés avec un sérum fœtal bovin à 10%. L’ADN génomique isolé est dissous dans le tampon TE.

Points clés :

  • ADN pur—, exempt d’inhibiteurs, de protéines et d’ARN
  • Prêt—à utiliser : concentration de 100 ng/μL
  • Compatible avec les applications en aval

Spécifications

Tampon Tampon TE
Concentration 100 ng/μL
Format Tube
À utiliser avec (application) Séquençage
Comprend [autres]
Type de produit ADN génomique Jurkat
Quantité 15 μg
Espèces Humain
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.