missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ FastDigest SmiI

Numéro de catalogue. FERFD1244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μL (200 Réactions)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERFD1244 200 μL (200 Réactions)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. FERFD1244 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur FD1244

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuez une digestion d’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes avec cette gamme avancée d’enzymes de restriction, actives à 100% dans un tampon universel.

M13mp18 ADN/MvaI, 1,0% d’agarose, 1 site de clivage

FastDigest Les enzymes sont une gamme avancée d’enzymes de restriction rapide qui sont toutes actives à 100% dans les tampons de réaction universelle FastDigest et FastDigest verte.

Le tampon universel permet une digestion rapide d’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes, éliminant tout changement de tampon ou les étapes de nettoyage de l’ADN par la suite. Les enzymes modificatrices de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, T4 la ligase d’ADN, les phosphatases alcalines et T4 l’ADN polymérase, ont toutes une activité de 100% dans FastDigest le tampon. Ainsi, des enzymes destinées aux applications en aval peuvent être directement ajoutées au FastDigest mélange de réactions.

Pour plus de commodité FastDigest , Green Buffer comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour la charge directe des produits de la réaction digestive sur les gels.

Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest éliminent les effets d’activité stellaire.

Le tampon universel permet une digestion rapide d’ADN simple, double ou multiple en 5 –à 15 minutes, éliminant tout besoin de changement de tampon ou d’étapes de nettoyage de l’ADN ultérieures. Voir Conditions de réaction pour FastDigest les enzymes pour un tableau de l’activité enzymatique, de l’inactivation thermique et des temps d’incubation pour cette enzyme et d’autres FastDigest enzymes de restriction. Des enzymes modificatrices de l’ADN, telles que le fragment de Klenow (Cat. Non. EP0051), T4 DNA Ligase (Cat. Non. EL0014), phosphatases alcalines et T4 ADN polymérase (Cat. Non. EP0061) ont tous une activité de 100% dans FastDigest Buffer. Ainsi, des enzymes destinées aux applications en aval peuvent être directement ajoutées au FastDigest mélange de réactions.

Pour plus de commodité FastDigest, Green Buffer comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour la charge directe des produits de la réaction digestive sur les gels.

Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest éliminent les effets d’activité stellaire.

Caractéristiques
• Activité de 100% de toutes les FastDigest enzymes dans le tampon•
universel 100% Compatibilité des tampons avec les applications•
en aval Digestion complète en 5 –15 minutes
• Charge directe sur les gels Pas•
d’activité
• stellaire 176 FastDigest enzymes disponibles

Applications•
Clonage
• moléculaire Cartographie
• de sites de restriction Génotypage•
Southern Blot
• Polymorphisme de longueur de fragment de restriction (RFLP)
• Analyse

des SNPNote : Le FastDigest tampon vert offre les mêmes performances élevées en digestion de l’ADN et dans les applications en aval que le tampon incolore FastDigest . Pour les applications nécessitant une analyse de produit par excitation de fluorescence (par exemple, mesures de concentration en lumière UV), le tampon incolore FastDigest est recommandé.

Pour la sensibilité à la méthylation, consultez les spécifications du produit.

Spécifications

Contenu et stockage • FastDigest SmiI (200 μL)
• 10X FastDigest Tampon (1,0 mL)
• 10X FastDigest Tampon vert (1,0 mL)

Stocker à –20 °C.

Sensibilité à la méthylation Pas sensible à la méthylation du barrage, Non sensible à la méthylation du DCM, Pas sensible à la méthylation du CpG
Enzyme SmiI
Tampon compatible Tampon 10X FastDigest /Tampon vert FastDigest
Sensible à l’inactivation par la chaleur Oui
Température de réaction optimale 37 °C
ER de type IIS Non
Quantité 200 μL (200 Réactions)
Type de produit Restriction Enzyme
Catégorie de recherche Clonage traditionnel
Gamme de produit FastDigest
Bouts collants Bout rond
Température d’inactivation 65 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.