Learn More
Thermo Scientific™ Eam1104I (EarI) (10 U/μL)
Description
ADN lambda digéré avec Eam1104I (EarI), 1% d’agarose, 34 sites de clivage
Les endonucléases de restriction conventionnelles constituent un vaste ensemble d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. De plus, le tampon universel Tango est fourni pour faciliter la double digestion. Toutes les enzymes présentent une activité de 100% dans les conditions tampons et réactions recommandées. Pour assurer une performance constante, les Thermo Scientific tampons de réaction enzymatique de restriction contiennent des BSA prémélangés, ce qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants présents dans les préparations d’ADN.
5'... C T C T T C (N)1▵... 3'
3'... G A G A A G (N)4▵... 5'
Conditions pour une activité à 100% :
- Tango™ tampon 1X :
- 33 mM Tris-acétate (pH 7,9 à 37 °C), 10 mM Mg-acétate, 66 mM K-acétate et 0,1 mg/mL de BSA
- Incubez à 37 °C
Tampon de stockage :
- L’Eam1104I est fourni en : 10 mM de Tris-HCl (pH 7,4 à 25 °C), 100 mM de KCl, 1 mM de DTT, 1 mM d’EDTA, 0,2 mg/mL de BSA et 50% (v/v) de glycérol
Ligature et reclivage :
- Après une surdigestion multipliée par 50 avec Eam1104I, plus de 95% des fragments d’ADN peuvent être ligés et recoupés
Effets de la méthylation :
- Dam : ne se chevauche — jamais, aucun effet
- Dcm : jamais de — chevauchement sans effet
- CpG : peut se chevaucher — sans effet
- EcoKI : jamais de chevauchement — sans effet
Digestion de l’ADN incorporé dans l’agarose :
- Un minimum de 5 unités de cette enzyme est nécessaire pour la digestion complète de 1 μg d’ADN lambda incrusté dans l’agarose en 16 heures
Remarque :
Certains sites de l’ADN lambda sont difficiles à couper avec Eam1104I, tout comme pour son prototype Ksp632I.
Spécifications
Spécifications
| Concentration | 10 U/μL |
| Sensibilité à la méthylation | Pas sensible à la méthylation du barrage, Non sensible à la méthylation du DCM, Pas sensible à la méthylation du CpG |
| Enzyme | Eam1104I (EarI) |
| Tampon compatible | Tango tampon 10X |
| Sensible à l’inactivation par la chaleur | Oui |
| Température de réaction optimale | 37 °C |
| ER de type IIS | Oui |
| Quantité | 300 unités |
| Type de produit | Restriction Enzyme |
| Catégorie de recherche | Clonage sans cicatrice |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.