missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution Fehlings 'A', cuivre n° 1, certifiée, 6,93% (v/v) ±0,30%, LabChem™

Numéro de catalogue. LC142006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Cubitainer™
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
LC142006 10 L Cubitainer™
LC142001 500 mL Bouteille en polyéthylène
LC142002 1 L Bouteille en polyéthylène
LC142004 4 L Bouteille en polyéthylène
LC142005 20 L Cubitainer™
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. LC142006 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC142006

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

Nom ou substance chimique Fehlings Solution 'A', Copper No. 1
Nom Remarque Cuivre n° 1
CAS 7758-99-8, 7732-18-5
CAS % maximal 93.07, 6.93
Désignation Test de réussite
Emballage Cubitainer™
Formule linéaire CuSO4·5H2O
Renseignements sur la décomposition Composés soufrés; Fumée
Couleur Bleu
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
Quantité 10 L
Forme physique Liquide
Poids de formule 249.68
Pourcentage de pureté 6,93 % ±0,3 % (m/v)
Niveau Certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats