missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals FastDNA™ Kit SPIN pour le sol
Description
- Le FastDNA™ kit SPIN pour le sol isole rapidement et efficacement l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal provenant d’échantillons de sol et d’autres échantillons environnementaux.
- Le sol est traité par un FastPrep™ instrument et des tubes E à matrice de lysing conçus pour lyser efficacement tous les micro-organismes.
- L'ADN libéré est purifié à l’aide d’une méthode de filtration par centrifugation à base de silice et convient à l’analyse par PCR et à d'autres applications en aval.
- La lyse complète de tous les organismes, y compris des sources historiquement difficiles comme les spores et endospores eubactériennes, les bactéries à Gram positif, la levure, les algues, les nématodes et les champignons, est réalisée en quelques secondes à l’aide d’un FastPrep instrument et de tubes E à matrice de lyse.
- Le FastDNA Spin Kit for Soil offre le rendement ADN le plus élevé de tous les échantillons environnementaux, incluant le sol, les sédiments, les boues, le compost, le fumier, la rhizosphère ou les eaux usées.
- Le FastDNA Spin Kit for Soil contient des tubes à matrice lysante et tous les réactifs nécessaires pour extraire l’ADN dans un processus qui élimine efficacement les acides humiques et autres inhibiteurs PCR.
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 2 mL |
| Concentration | Jusqu’à 500 mg par préparation |
| Format | Équipement |
| Technologie d’isolement | Lait en verre |
| Type d’échantillon | Sola, Selles, Boues, Eaux usées, Environnement, Compost, Fumier, Rhizosphère |
| À utiliser avec (équipement) | FastPrep™ Instrument |
| À utiliser avec (application) | Isolez l’ADN génomique bactérien, fongique, végétal et animal à partir d'échantillons de sol et d’autres échantillons environnementaux, notamment les sédiments, les boues, le compost, le fumier, la rhizosphère, les eaux usées, etc. |
| Matrice | Matrice de lyse E |
| Nb de réactions | 50 préparations |
| Type de produit | Isolement d'acide nucléique, mini-préparation |
| Afficher plus de résultats |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.