Learn More
Thermo Scientific™ FastDigest Eco32I
Description
ADN lambda digéré avec EcoRI, 1% d’agarose, 21 sites de clivage
FastDigest Les enzymes sont une gamme avancée d’enzymes de restriction rapide qui sont toutes actives à 100% dans les tampons de réaction universelle FastDigest et FastDigest verte.
Le tampon universel permet une digestion rapide d’ADN simple, double ou multiple en 5 à 15 minutes, éliminant tout changement de tampon ou les étapes de nettoyage de l’ADN par la suite. Les enzymes modificatrices de l’ADN, telles que le fragment de Klenow, T4 la ligase d’ADN, les phosphatases alcalines et T4 l’ADN polymérase, ont toutes une activité de 100% dans FastDigest le tampon. Ainsi, des enzymes destinées aux applications en aval peuvent être directement ajoutées au FastDigest mélange de réactions.
Pour plus de commodité FastDigest , Green Buffer comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour la charge directe des produits de la réaction digestive sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest éliminent les effets d’activité stellaire.
Thermo Scientific FastDigest L’enzyme de restriction Eco32I reconnaît le site GAT^ATC et coupe mieux à 37 °C en 5 –à 15 minutes en utilisant un tampon universel FastDigest . Isoschizomères : EcoRV, EcoRV.
Thermo Scientific FastDigest Eco32I fait partie d’une gamme avancée d’enzymes à restriction rapide qui sont toutes actives à 100% dans les tampons de réaction universelle FastDigest et FastDigest verte.
Le tampon universel permet une digestion rapide d’ADN simple, double ou multiple en 5 –à 15 minutes, éliminant tout besoin de changement de tampon ou d’étapes de nettoyage de l’ADN ultérieures. Voir Conditions de réaction pour FastDigest les enzymes pour un tableau de l’activité enzymatique, de l’inactivation thermique et des temps d’incubation pour cette enzyme et d’autres FastDigest enzymes de restriction. Des enzymes modificatrices de l’ADN, telles que le fragment de Klenow (Cat. Non. EP0051), T4 DNA Ligase (Cat. Non. EL0014), phosphatases alcalines et T4 ADN polymérase (Cat. Non. EP0061) ont tous une activité de 100% dans FastDigest Buffer. Ainsi, des enzymes destinées aux applications en aval peuvent être directement ajoutées au FastDigest mélange de réactions.
Pour plus de commodité FastDigest, Green Buffer comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi pour la charge directe des produits de la réaction digestive sur les gels.
Des temps d’incubation courts et une composition optimale du tampon universel FastDigest éliminent les effets d’activité stellaire.
Caractéristiques
• Activité 100% de toutes les FastDigest enzymes dans le tampon•
universel 100% Compatibilité tampon avec les applications•
en aval Digestion complète en 5 –15 minutes•
Charge directe sur les gels Pas•
d’activité•
stellaire 176 FastDigest enzymes disponibles
Applications
• Clonage•
moléculaire Cartographie•
de sites de restriction Génotypage•
Southern
• Blot Polymorphisme de longueur de fragment (RFLP)
• Note : analyse
des SNP : Le FastDigest tampon vert offre les mêmes performances élevées en digestion de l’ADN et dans les applications en aval que le tampon incolore FastDigest . Pour les applications nécessitant une analyse de produit par excitation de fluorescence (par exemple, mesures de concentration en lumière UV), le tampon incolore FastDigest est recommandé.
Pour la sensibilité à la méthylation, consultez les spécifications du produit.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | • FastDigest Eco32I (200 μL) • Tampon 10X FastDigest (1,0 mL) • Tampon vert 10X FastDigest (1,0 mL) Conserver à –20 °C. |
| Sensibilité à la méthylation | Pas sensible à la méthylation du barrage, Non sensible à la méthylation du DCM, Pas sensible à la méthylation du CpG |
| Enzyme | Eco32I |
| Tampon compatible | Tampon 10X FastDigest /Tampon vert FastDigest |
| Sensible à l’inactivation par la chaleur | Non |
| Température de réaction optimale | 37 °C |
| ER de type IIS | Non |
| Quantité | 200 μL (200 Réactions) |
| Type de produit | Restriction Enzyme |
| Catégorie de recherche | Clonage traditionnel |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.