missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mettler Toledo™ Poids de feuilles de base F1AC avec certificat

Numéro de catalogue. 01911713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Weight (Metric):
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Weight (Metric)
01911713 500 mg
01911712 200 mg
01911709 20 mg
01911708 10 mg
01911705 1 mg
01911710 50 mg
01911711 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. 01911713 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30406393

Poids individuels

Les poids Basic Line sont fabriqués en acier inoxydable haut de gamme; Aucun aluminium n’est utilisé pour les poids MG. La conception économique avec cavité d’ajustement permet des processus de fabrication et d’ajustement optimaux. Prix compétitif et parfait pour des tests approfondis de balances de précision et de balances industrielles. Parfaitement adapté aux services d’étalonnage plus grands en interne.

  • Acier inoxydable haut de gamme
  • Densité : 7,9 kg/dm3
  • Non magnétique
  • Boîte en plastique résistante aux impacts

Spécifications

Product Type Poids ajustable de la feuille de cavité
Certifications/Compliance Avec un certificat ISO17025:2005, ISO9001, ISO14001 norme environnementale
Classification OIML Classe F1
Material Acier inoxydable
Weight (Metric) 500 mg
Density 7,9 kg/dm3 à 20 °C
Mass 500 mg
Shape Carré
Includes Boîte en plastique
Quantity À l’unité
Packaging Quantity 1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats