missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
F.A.M.E. Mélange GLC-80 (propre), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| CAS | 1731-88-0 |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
| Catégorie | Matériel de référence certifié |
| Quantité | 100 mg |