missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

F.A.M.E. Mélange GLC-30 (Parfait), MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111002554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111002554 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111002554 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 18931AMP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

CAS 111-11-5
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Catégorie Matériel de référence certifié
Quantité 100 mg