missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corepoint Scientific™ Tiroir supplémentaire pour congélateurs plasma

Numéro de catalogue. 22651406
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Congélateur à plasma scientifique à double porte Corepoint
Congélateur à plasma scientifique à porte Corepoint unique
À utiliser avec (application):
Pour la porte droite
Pour la Porte Gauche
Pour porte simple
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. À utiliser avec (équipement) À utiliser avec (application)
22651406 Congélateur à plasma scientifique à double porte Corepoint Pour la porte droite
22651404 Congélateur à plasma scientifique à porte Corepoint unique Pour porte simple
22651405 Congélateur à plasma scientifique à double porte Corepoint Pour la Porte Gauche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 22651406 Fournisseur Corepoint Scientific™ Code fournisseur FRZDRAWER 49 RIGHT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces tiroirs supplémentaires offrent un espace de rangement supplémentaire et sont conçus pour être utilisés avec Corepoint Scientific™ des congélateurs à plasma.

  • Tiroir conçu pour Corepoint Scientific™ les congélateurs à plasma
  • Options pour des unités à porte simple et à double porte
  • Chaque tiroir augmente la capacité de plus de 55 boîtes

Spécifications

Capacité (impériale) 65 lb.
Capacité (métrique) 29.5 kg
Matériau de la hotte Acier inoxydable
Isolation Uréthane
Finition extérieure Acier inoxydable
Certifications/Conformité AABB
Couleur Argent
À utiliser avec (application) Pour la porte droite
À utiliser avec (équipement) Congélateur à plasma scientifique à double porte Corepoint
Modèle FRZ-TIROIR 49 À DROITE
Diamètre (impériale) 26 in
Diamètre (métrique) 660 mm
Capacité Boîtes plasma (55+/tiroir)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats