Learn More
Gibco™ ExpiSf™ Médium CD
Description
- Offre une grande reproductibilité et une fiabilité du lot-à-lot
- Facilite l’expression de haut niveau des cultures infectées par le baculovirus, atteignant des rendements protéiques trois fois supérieurs aux plateformes d’expression traditionnelles des insectes
- Soutient la croissance des cultures en suspension de Sf9 jusqu’à des densités d’environ 2 x 107 cellules/mL, avec >90% de viabilité cellulaire
- Soutient une infection à haute densité des cellules Sf9 en suspension avec le baculovirus recombinant
- Soutient la croissance, la transfection et l’infection par baculovirus des cellules Sf9 en formats de culture allant de plaques de puits de 24 profondeurs à >3L dans des flasques shaker
- C’est une formulation prête à l’emploi, sans supplémentation requise
- fabriquée selon un ISO procédé certifié 13485 selon les bonnes pratiques actuelles de fabrication des dispositifs médicaux 21 CFR 820 (cGMP)
ExpiSf™ Le Milieu CD est un composant central du système d’expression ExpiSf . Pour une expression protéique de plus haut niveau, le milieu est utilisé en combinaison avec un améliorateur d’expression protéique adapté, ExpiSf Enhancer, qui est fourni dans le cadre du ExpiSf Protein Production Kit (Cat. Non. A3767806). Sf21 et High Five™ les cellules adaptées à d'autres milieux sans sérum disponibles dans le commerce peuvent être adaptés à la croissance dans ExpiSf un milieu CD; cependant, une adaptation séquentielle est requise et la croissance à haute densité n'est pas garantie. ExpiSf™ Le milieu CD n’est pas recommandé pour les cultures cellulaires adhérentes. Les cellules sont généralement cultivées dans des fioles de style Erlenmeyer sur une plateforme vibratrice dans un incubateur de cultures cellulaires non humidifiées et sans CO2.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 20 L |
| Contenu et stockage | Sac de 20 L, à conserver dans le noir à 2 –8 °C Durée de conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication |
| Classification | Sans origine animale, définie chimiquement, sans protéines, sans sérum |
| Cellules compatibles | Cellules d’insectes |
| Format | Liquide |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Gamme de produit | ExpiSf |