Learn More
Applied Biosystems™ ExoSAP-IT™ Nettoyage express des produits PCR
Description
Overview
It is necessary to remove excess primers and unincorporated nucleotides from the PCR reaction prior to sequencing.
An enzymatic cleanup method offers precision and speed over technologies such as spin columns or beads. ExoSAP-IT Express reagent consists of two hydrolytic enzymes, a modified Exonuclease I and Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), in a specially formulated buffer. It is used to remove excess primers and dNTPs from a PCR mixture with no interference in downstream applications. This unique, highly stable, one tube solution allows for greater confidence and superior sequencing results (Fig. 1).
Caractéristiques clés du ExoSAP-IT™ réactif Express :
- Protocole—de 5 minutes Délai de réponse le plus rapide jusqu’aux résultats
- Nettoyage—PCR en un tube, en une étape. Ajoutez ExoSAP-IT Express directement au produit PCR
- Nouvelle technologie—enzymatique irréversiblement inactivée en seulement une minute à 80 °C
- Conservez les échantillons—PCR à 100% de la récupération des produits PCR, peu importe la longueur de l’amplicon
- Éliminer les colonnes de filage ou les billes—réduit considérablement le temps et les erreurs tout en augmentant le rendement
- Compatible—: Aucune interférence dans les applications en aval
- Scalable—Traiter une large gamme de volumes
- Formats—multiples : un seul tube, une bande à 8 tubes et des plaques à 96 puits offrent une flexibilité, allant du pipetage manuel aux flux de travail automatisés
- Adoptez le vert—Générez moins de déchets avec une solution à tube unique pour le nettoyage par PCR
Aperçu
Il est nécessaire d’éliminer l’excès d’amorces et de nucléotides non incorporés de la réaction PCR avant le séquençage.
Une méthode de nettoyage enzymatique offre précision et rapidité par rapport à des technologies telles que les colonnes de rotation ou les billes. ExoSAP-IT Le réactif express se compose de deux enzymes hydrolytiques, une exonucléase I modifiée et une phosphatase alcaline de crevette (SAP), dans un tampon spécialement formulé. Il est utilisé pour éliminer l’excès d’amorces et de dNTP d’un mélange PCR sans interférence dans les applications en aval. Cette solution unique et très stable en un seul tube permet une plus grande confiance et des résultats de séquençage supérieurs (Fig. 1).
Solution innovante
Nos scientifiques ont conçu l’exonucléase I pour qu’elle ait une capacité à la chaleur accrue, permettant l’inactivation en seulement 1 minute (Fig. 2). ExoSAP-IT Un réactif express est ajouté directement au produit PCR pour un nettoyage de 4 minutes à 37 °C, suivi d’une inactivation d’une minute à 80 °C, ce qui donne des résultats précis et constants en seulement 5 minutes.
Méthode de nettoyage par PCR la plus rapide
Cette technologie novatrice permet une réduction significative du temps de nettoyage des échantillons avec un minimum d’étapes, offrant le flux de travail le plus simple (Fig. 3). ExoSAP-IT Express Reagent offre des délais de traitement rapides et une meilleure efficacité des ressources tout en offrant la qualité à laquelle les scientifiques se sont habitués lors du ExoSAP-IT nettoyage des produits PCR.
Conservez les échantillons — PCR simples en une étape, récupération à 100%
La ExoSAP-IT méthode de nettoyage enzymatique Express est conçue pour minimiser les erreurs en réduisant votre protocole à une seule étape de pipette, permettant un traitement automatisé ou manuel à partir d’un seul tube ou d’un puits microtiter. ExoSAP-IT Le réactif Express surpasse la concurrence en assurant une récupération de 100% de toutes les tailles d’amplicons, courtes et longues (Tableau 1).
ExoSAP-IT Le nettoyage express des produits PCR est actif dans les tampons PCR couramment utilisés, donc aucun échange de tampons n’est nécessaire. Après le traitement, ExoSAP-IT le réactif Express est inactivé en chauffant à 80 °C pendant 1 minute. Les produits PCR traités sont ensuite prêts pour une analyse ultérieure dans des applications nécessitant que l’ADN soit exempt d’amorces et de nucléotides en excès.
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Expédié sur de la glace sèche. Conserver à -20 °C. |
| Type d’échantillon | Produits PCR |
| À utiliser avec (application) | PCR Purification |
| Nb de réactions | Réactions de 2000 |
| Gamme de produit | ExoSAP-IT |
| Forme de protéine | Recombinant |
| Quantité | Réactions de 2000 |
| Catégorie de recherche | Maladies génétiques |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace sèche |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.