missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACCU-SCOPE™ EXI-410-PH Série de microscopes inversés avec objectifs à phase planée

Numéro de catalogue. 01189193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tête:
Trinoculaire
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de tête
01189193 Trinoculaire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 01189193 Fournisseur ACCU-SCOPE™ Code fournisseur EXI410PH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le ACCU-SCOPE™ microscope inversé EXI-410-PH Idéal pour les rigueurs quotidiennes des applications en culture tissulaire et des méthodes d’observation plus avancées. L’EXI-410-PH est doté d’une tête de visualisation trinoculare, d’un port caméra latéral, d’objectifs plan 4x corrigés à l’infini, phase de plan 10x et 20x.

  • Trinoculaire EXI-410 avec objectifs de phase de planification
  • Tête de visualisation trinoculaire, inclinée 45° avec port caméra latéral attachable
  • La tête de visualisation trinoculaire peut être tournée pour relever ou abaisser les tubes oculaires de 35 mm
  • Oculaire/port appareil photo : 100/0 et 20/80 (yeux/caméra)
  • Oculaires WF10x/22 mm avec protège-œillets enroulables
  • Nez quintuple orienté vers l’arrière
  • Infinity a corrigé les objectifs des phases 10x et 20x. Affiché avec l’objectif optionnel de la phase de planification 40x.
  • Étage fixe uni, 170 x 250 mm avec plaques en verre
  • Condenseur ELWD, N.A. 0,3, distance de travail = 75 mm
  • Curseur de phase avec 4x/10x/20x/40x annulles de phase
  • Illuminateur diascopique à DEL variable
  • Cache-poussière, cordon d’alimentation, alimentation universelle de 100 à 240 V
  • REMARQUE : L’EXI-410-PH n’est pas adaptable à la fluorescence

Spécifications

Tension 100/240 V
Puissance de grossissement 4X, 10X, 20X
Types d’objectifs Plan achromatique corrigé à l’infini, contraste de phase
Oculaire WF 10X/22 mm
Type d’éclairage DEL
Type de tête Trinoculaire
Type de caméra Aucun
Type d’écran Aucun
Modèle EXI-410
Type de produit Microscope à contraste de phase inversé