missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caplugs™ Cuves scientifiques en verre Evergreen

Numéro de catalogue. 3609657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Matériau
3609657 Verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 3609657 Fournisseur Caplugs™ Code fournisseur 2013179000
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cuves ; Verre 12 x 50 mm

Spécifications

Catégorie Cuvette
Matériau Verre
Hauteur (métrique) 50 mm
À utiliser avec (équipement) Pour Abbott TDx
Diamètre (métrique) 9.5 mm