missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrage de sel disodique d’éthylénediamine tétraacétique Manganèse 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E009525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E009525G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. E009525G Fournisseur TCI America Code fournisseur E009525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

High-purity laboratory reagent for chemical analysis and research applications.

Identifiants chimiques

CAS 15375-84-5
Formule moléculaire C10H12MnN2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 389.13
Numéro MDL MFCD00661156
Clé InChI ZQHKAIDDHTYINE-UHFFFAOYSA-J
Synonyme disodium manganese edta, edta disodium manganese salt, disodium manganese ethylenediaminetetraacetate, manganese disodium ethylene diamine tetraacetate, ethylenediaminetetraacetic acid, disodium manganese salt, disodium ethylenedinitrilo tetraacetato manganese, manganate 2-, disodium, glycine,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl-, manganese disodium salt, manganate 2-,n'-1,2-ethanediylbis n-carboxymethyl glycinato 4--n,n',o,o',on,on'-, disodium, oc-6-21
PubChem CID 5148022
Nom de l’IUPAC Manganèse(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl}(carboxylatométhyl)amino) acétate
SOURIRES [Na+].[Na+].[Mn++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethylenediaminetetraacetic Acid Manganese Disodium Salt Hydrate
Couleur Rouge-Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 389.13
Pourcentage de pureté ≥95,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (2)-1266
TSCA Oui