missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide éthylénédiaminetétraacétique sel disodium dihydraté, ACS, 99,0-101,0%

Numéro de catalogue. AA3331222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA3331222 100 g
AA3331236 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA3331222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 03331222

CAS : 6381-92-6 | C10H18N2Na2O10 | 372,24 g/mol

L’acide éthylénédiaminetétraacétique (sel dihydré de sel disodique) est utilisé comme chélateur des cations divalents. Elle inhibe des enzymes telles que les métalloprotéases qui nécessitent des cations divalents pour leur activité. Elle est également utilisée en thérapie de chélation. Il agit comme agent séquestrant dans les shampoings, nettoyants et autres produits de soins personnels, et agit comme anticoagulant pour les échantillons de sang.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 6381-92-6
Formule moléculaire C10H18N2Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 372.24
Numéro MDL MFCD00150037,MFCD00003541
Clé InChI OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
PubChem CID 44120005
Nom de l’IUPAC disodium; 2-[2-[bis(carboxyméthyl)amino]éthyle-(carboxylatométhyl)amino]acétate; dihydre
SOURIRES O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate
Point de fusion 248°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3900609
Renseignements sur la solubilité Soluble in water.
Poids de formule 372.24 (336.22 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0%
Niveau ACS
Forme physique Poudre
Hazard Category H332-H373
Precautionary Statement P260-P271-P304+P340-P312-P314-P501c
EINECSNumber 205-358-3
RTECSNumber AH4375000
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche