Learn More
Éthylénédiamine, 99%
Description
L’éthylènediamine est une amine fortement basique utilisée comme élément de base en synthèse chimique. Elle sert de solvant pour dissoudre des protéines telles que les albumines et la caséine. Elle est largement employée dans les révélateurs photographiques couleur, les liants, les adhésifs, les assouplissants textiles et comme agent de réticulation pour les résines époxy et les colorants. En tant qu’inhibiteur de corrosion, elle joue un rôle dans les peintures et les liquides de refroidissement. Elle est utilisée comme intermédiaire dans la préparation de résines polyamides, d’additifs pour carburants et de lubrifiants. Elle agit comme précurseur de polymères tels que les fibres de polyuréthane et les poly(amidoamines), ainsi que pour des composés comme le diiodhydrate d’éthylènediamine (EDDI) et la tétraacétyléthylènediamine. Elle constitue un ligand chélatant pour la formation de complexes de coordination, notamment le chlorure de tris(éthylènediamine)cobalt(III). Elle est aussi utilisée dans la fabrication de nombreux produits chimiques industriels et dans la synthèse d’hétérocycles tels que les imidazolidines.
Ce produit Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Alfa Aesar. Certains documents peuvent mentionner l’ancienne marque. La référence produit ou SKU d’origine n’a pas changé lors de la transition vers Thermo Scientific Chemicals.
L’éthylénediamine est une amine très basique, utile comme élément de base dans la synthèse chimique. Elle est utilisée comme solvant pour dissoudre des protéines telles que l’albumine et la caséïne. Il est largement utilisé pour les révélateurs de photographie couleur, les liants, les adhésifs, les adoucissants de tissu, les agents de durcissement pour les époxys et les teintures. En tant qu’inhibiteur de corrosion, il joue un rôle essentiel dans les peintures et les liquides de refroidissement. Il est utilisé comme intermédiaire dans la préparation des résines polyamides, des additifs combustibles et des lubrifiants. Il agit comme précurseur pour de nombreux polymères tels que les fibres de polyuréthane et le poly(amidoamine), le dihydroiodure d’éthylénediamine (EDDI) ainsi que pour l’activateur blanchisseur, la tétraacétyléthylédynamine. C’est un ligand chélant important utilisé dans la préparation de composés de coordination, à savoir le tris (éthylénédiamine) et le chlorure de cobalt(III). Elle est également impliquée dans la fabrication de nombreux produits chimiques industriels et forme des dérivés contenant des acides carboxyliques, des nitriles, des alcools, des agents alkylants, du disulfure de carbone, des aldéhydes et des cétones. C’est un élément de base pour préparer des composés hétérocycliques tels que les imidazolidines.
Notes
Sensible à l’air et à l’humidité. Gardez le contenant bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatibles avec les agents oxydants, les halogénures de phosphore, les aldéhydes et les halogénures organiques.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethylenediamine |
| Point de fusion | 8 °C à 11 °C |
| Densité | 0.899 |
| Point d’ébullition | 117 °C à 118 °C |
| Point d’éclair | 38 °C (100 °F) |
| Odeur | Semblable à l’ammoniac |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Indice de réfraction | 1.4565 |
| Formule linéaire | H2NCH2CH2NH2 |
| Quantité | 100 mL |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H226-H302+H332-H311-H314-H317-H334-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H334-H314-H226-H302-H312-H317 May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. Causes severe skin burns and eye damage. Flammable liquid and vapor. Harmful if swallowed. Harmful in contact with skin. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c |
| DOTInformation | Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ETHYLENEDIAMINE |
| EINECSNumber | 203-468-6 |
| RTECSNumber | KH8575000 |
| TSCA | Oui |
| missing translation for 'storageNote' | Sensible à l’air |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche