missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethylal 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D0457500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D0457500ML 500 mL
D045725ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D0457500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur D0457500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 462-95-3
Formule moléculaire C5H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 104.15
Numéro MDL MFCD00009246
Clé InChI KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
Nom de l’IUPAC (éthoxyméthoxy)éthane
SOURIRES CCOCOCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethylal
Couleur Incolore
Point d’ébullition 85 °C
Quantité 500 mL
Numéro UN 2373
Poids de formule 104.15
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Liquide
RTECSNumber PA8500000
TSCA Oui