missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog No. AAH6237806
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AAH6237806 5 g
AAH6237803 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. AAH6237806 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. H6237806
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

CAS: 144978-12-1 | C12H19NO5 | 257.29 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 144978-12-1
Formule moléculaire C12H19NO5
Poids moléculaire (g/mol) 257.29
Numéro MDL MFCD07778090
Clé InChI YWWWGFSJHCFVOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-pyr-oet, s-ethyl-n-boc-pyroglutamate, n-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, boc-l-pyroglutamic acid ethyl ester, s-1-tert-butyl 2-ethyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, ethyl n-boc-l-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-ethyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, s-n-alpha-t-butyloxycarbonyl-pyroglutamic acid ethyl ester, 1-tert-butyl 2-ethyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
PubChem CID 5461186
SOURIRES CCOC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C

Specifications

Nom ou substance chimique Ethyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Quantité 5 g
Nom de l’IUPAC 1-O-tert-butyl 2-O-éthyle (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
Poids de formule 257.28
Pourcentage de pureté 98%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche