missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle oxazole-5-carboxylate, 98%

Numéro de catalogue. AAH3292414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3292414 25 g
AAH3292406 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3292414 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3292414
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 118994-89-1 | C6H7NO3 | 141,126 g/mol

L’éthyle oxazole-5-carboxylate est utilisé comme produit pharmaceutique, intermédiaire organique et dans une diode électrolumineuse organique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
L’éthyle oxazole-5-carboxylate est utilisé comme produit pharmaceutique, intermédiaire organique et dans une diode électrolumineuse organique.

Solubilité
Soluble dans l’eau (35 g/L à 25 °C).

Notes
Gardez le contenant bien scellé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 118994-89-1
Formule moléculaire C6H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 141.126
Numéro MDL MFCD04114930
Clé InChI KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl oxazole-5-carboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 5-oxazolecarboxylicacid, ethyl ester, oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyloxazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyloxazole, acmc-1c1iz, ksc510s9l, ethyl 5-oxazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole
PubChem CID 10964603
Nom de l’IUPAC Éthyle 1,3-oxazole-5-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)C1=CN=CO1

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl oxazole-5-carboxylate
Point d’ébullition 60 °C (2,25 mmHg)
Indice de réfraction 1.469
Quantité 25 g
Beilstein 83084416
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau (35 g/L à 25 °C).
Poids de formule 141.13
Pourcentage de pureté 98%
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche