missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle Orange sel de sodium, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. p-7042539
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ6286322 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAJ6286322 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J6286322

Indicateur : pH 3,0 (rouge) à pH 4,5 (jaune)

Indicateur : pH 3,0 (rouge) à pH 4,5 (jaune)

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 62758-12-7
Formule moléculaire C16H18N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 355.388
Numéro MDL MFCD00007503
Clé InChI YZORUOZKRBVLEG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-[4-(Diethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 23676309
Nom de l’IUPAC sodium; 4-[[4-(diéthylamino)phényl]diazényl]benzénesulfonate
SOURIRES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl Orange sodium salt
Beilstein 3821641
Couleur Orange
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Poids de formule 355.39
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
EINECSNumber 263-716-4
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche