missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Décanoate d’éthyle, 99%

Numéro de catalogue. AAA1065736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1065736 500 g
AAA1065722 100 g
AAA106570E 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1065736 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1065736
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 110-38-3 | C12H24O2 | 200,322 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 110-38-3
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
Numéro MDL MFCD00009581
Clé InChI RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
PubChem CID 8048
ChEBI CHEBI:87430
Nom de l’IUPAC Décanoate d’éthyle
SOURIRES CCCCCCCCCC(=O)OCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl decanoate
Point de fusion -20 °C
Densité 0.862
Point d’ébullition 250 °C à 252 °C
Point d’éclair 102 °C (216 °F)
Indice de réfraction 1.425
Quantité 500 g
Beilstein 1762128
Indice de Merck 14,3776
Poids de formule 200.32
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 203-761-9
RTECSNumber HD9420000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche