Learn More
Acétate d’éthyle, réactif, ACS, 99,5%, Spectrum™ chimique
Description
Spectrum™ L’acétate d’éthyle chimique, réactif, ACS, est un liquide incolore qui sent les gouttes de poire. Abrégé en EA, on le trouve dans les colles, les détachants de vernis à ongles, les cigarettes et d’autres produits. Principalement utilisé comme diluant en raison de son faible coût et de sa toxicité, il est aussi utilisé en laboratoire pour la chromatographie en colonne et les extractions. Sujet à l’hydrolyse et à la transestérification, il est rarement utilisé comme solvant. En tant que réactif de qualité ACS, l’acétate d’éthyle fabriqué par Spectrum Chemical est utilisé comme norme de qualité selon laquelle d’autres substances sont classées et a respecté les normes réglementaires les plus strictes en matière de qualité et de pureté.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl Acetate |
| CAS % maximal | 100% |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Emballage | Bouteille en verre ambrée |
| Résidus après évaporation | 0.003% |
| Eau | 0.2% |
| Numéro UN | UN1173 |
| Point d’ébullition | 77 °C |
| Pourcentage de pureté | 99.5% |
| Niveau | Réactif |