missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétate d’éthyle, purifié, réactifs

Numéro de catalogue. 01337265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
20 L
200 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
01337265 200 L
01337264 20 L
01337263 4 L
01337262 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 01337265 Fournisseur Labchem Inc Code fournisseur C2199500200E

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Acétate d’éthyle, purifié, chimiquement pur, pour un usage général en laboratoire. Fabriqué dans ISO l’usine 9001.

Identifiants chimiques

CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ethyl Ethanoate, Acetic Acid Ethyl Ester, Acetic Ether
Nom de l’IUPAC Acétate d’éthyle
SOURIRES CCOC(C)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl Acetate, Purified
Point de fusion -83,6 °C
Couleur Incolore
Quantité 200 L
Emballage Fût en acier
Forme physique Liquide
Gravité spécifique 0.8946
Point d’ébullition 77 °C
Niveau Pure