missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 6-[(2-Cyanoétoxy)(4,4-diphénylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate 95,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E1313100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E1313100MG 100 mg
E1313500MG 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E1313100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur E1313100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 572913-59-8
Formule moléculaire C29H38NO6P
Synonyme 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoic Acid Ethyl Ester

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 6-[(2-Cyanoethoxy)(4,4-diphenylcyclohexyloxy)phosphoryloxy]hexanoate
Couleur Jaune
Quantité 100 mg
Poids de formule 527.60
Pourcentage de pureté ≥95,0% (HPLC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur