missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 5-Nitrobenzofuran-2-carboxylate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. e095025g
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E095025G 25 g
E09505G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E095025G Fournisseur TCI America Code fournisseur E095025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 69604-00-8
Formule moléculaire C11H9NO5
Poids moléculaire (g/mol) 235.195
Numéro MDL MFCD00275272
Clé InChI ATHBGWVHAWGMAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 5-nitrobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-nitrobenzo b furan-2-carboxylate, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 5-nitrobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-nitrobenzo d furan-2-carboxylate, 5-nitrobenzo b furan-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem15412, 5-nitro-2-benzofurancarboxylic acid ethyl ester, ethylnitrobenzofurancarboxylate, ksc352c3t
PubChem CID 1382954
Nom de l’IUPAC Éthyle 5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 5-Nitrobenzofuran-2-carboxylate
Point de fusion 153 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 235.20
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline