missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate, 95%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate |
| CAS % minimum | 94.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 95% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Quantité | 5g |
| Poids de formule | 238.65 |
| Pourcentage de pureté | 95% |