missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 4-Quinazolone-2-carboxylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E11235G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E11235G 5 g
E11231G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E11235G Fournisseur TCI America Code fournisseur E11235G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 29113-33-5
Formule moléculaire C11H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 218.212
Numéro MDL MFCD00051583
Clé InChI BMCAWNQKVVTNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-hydroxyquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate, ethyl 4-oxo-3h-quinazoline-2-carboxylate, 4-quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-hydroxy-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-quinazolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, acmc-20aic8, enamine_001988
PubChem CID 293295
Nom de l’IUPAC éthyle 4-oxo-1H-quinazoline-2-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)C1=NC(=O)C2=CC=CC=C2N1

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate
Point de fusion 192 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 218.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline