missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 4-hydroxyphénylacétate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E10345G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E10345G 5 g
E103425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E10345G Fournisseur TCI America Code fournisseur E10345G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 17138-28-2
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00016491
Clé InChI HYUPPKVFCGIMDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-hydroxyphenylacetate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl acetate, 4-hydroxyphenylacetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-, ethyl ester, ethyl 4-hydroxyphenyl acetate, p-hydroxyphenyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-hydroxyphenyl acetate, ethyl-4-hydroxyphenylacetate, pubchem12861, acetic acid, p-hydroxyphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 28310
Nom de l’IUPAC Acétate d’éthyle 2-(4-hydroxyphényl)acétate
SOURIRES CCOC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 4-Hydroxyphenylacetate
Couleur Jaune
Point d’ébullition 145 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 180.20
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Morceaux cristallins