missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 4,6-Dihydroxynicotinate 97,0+%. TCI America™

Numéro de catalogue. E11105G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E11105G 5 g
E11101G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E11105G Fournisseur TCI America Code fournisseur E11105G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6975-44-6
Formule moléculaire C8H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 183.16
Numéro MDL MFCD00834976
Clé InChI QDHHLXABEXNRJX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 54676837
Nom de l’IUPAC Éthyle 6-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)C1=CNC(O)=CC1=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 4,6-Dihydroxynicotinate
Point de fusion 214 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Synonyme ethyl 4,6-dihydroxynicotinate, 4,6-dihydroxynicotinic acid ethyl ester, ethyl 4,6-dihydroxypyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxypyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 4, 6-dihydroxynicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dihydroxy-, ethyl ester, ethyl 6-hydroxy-4-oxo-1h-pyridine-3-carboxylate, ethyl 4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, 4,6-dihydroxy-nicotinic acid ethyl ester, maybridge3_007431
Poids de formule 183.16
Pourcentage de pureté ≥97,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline