missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Éthyle 3-hydroxyhexanoate, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Density | 0.974 |
| Boiling Point | 90°C to 92°C (14 mmHg) |
| Flash Point | 94°C (202°F) |
| Refractive Index | 1.4298 |
| Linear Formula | CH3CH2CH2CHOHCH2CO2CH2CH3 |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 160.21 |
| Percent Purity | 97% |
| Chemical Name or Material | Ethyl 3-hydroxyhexanoate |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 218-973-7 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche