missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 3-aminopyrazole-4-carboxylate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. E07665G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
E07665G 5 g
E076625G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. E07665G Fournisseur TCI America Code fournisseur E07665G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6994-25-8
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.157
Numéro MDL MFCD00005238
Clé InChI YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
PubChem CID 81472
Nom de l’IUPAC éthyle 5-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
SOURIRES CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Ethyl 3-Aminopyrazole-4-carboxylate
Point de fusion 102 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 155.16
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline